2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6 ≥93.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
H0990-1G H0990-200MG
TCIAH0990-1GEA 5800 SEK
TCIAH0990-1G TCIAH0990-200MG
2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6 ≥93.0%
2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6
Formel: C₁₃H₂₆O₇
MW: 294,35 g/mol
Kokpunkt: 208°C
MDL Number: MFCD00188046
CAS nummer: 70069-04-4
EINECS: 274-299-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e742a4bcfdad22586015b930acbeb368ab119493&vid=e742a4bcfdad22586015b930acbeb368ab119493&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 93.0 %