(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
A0221-25ML
A0221-500ML
TCIAA0221-25MLEA
245
SEK
TCIAA0221-25ML
TCIAA0221-500ML
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether ≥99.0%
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether
Formel:
C₆H₁₀O₂ Kokpunkt: 154°C Flampunkt: 49°C |
MDL Number:
MFCD00005143 CAS nummer: 106-92-3 EINECS: 203-442-4 UN: 2219 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |