Cyclohexanemethylamine ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: (Cyclohexylmethyl)amine, (Aminomethyl)cyclohexane, Cyclohexylmethanamine
A1114-100ML A1114-25ML
TCIAA1114-100MLEA 2750 SEK
TCIAA1114-100ML TCIAA1114-25ML
Cyclohexanemethylamine ≥98.0%
Cyclohexanemethylamine
Formel: C₇H₁₅N
MW: 113.2 g/mol
Kokpunkt: 163°C
Smältpunkt: -8
Flampunkt: 48°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001520
CAS nummer: 3218-02-8
EINECS: 221-741-8
UN: 2734
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea3090d209fe2ba6624e1fd67629a02203df2f0&vid=bea3090d209fe2ba6624e1fd67629a02203df2f0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %