Pyridine-2-carbaldehyde ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
2-Pyridinecarboxaldehyde, 2-Pyridinecarbaldehyde, Pyridine-2-carboxaldehyde
P0425-25G
P0425-500G
P0425-100G
TCIAP0425-25GEA
685
SEK
TCIAP0425-25G
TCIAP0425-500G
TCIAP0425-100G
Pyridine-2-carbaldehyde ≥98.0%
Pyridine-2-carbaldehyde
Formel:
C₆H₅NO MW: 107,11 g/mol Kokpunkt: 181°C Flampunkt: 77°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00006290 CAS nummer: 1121-60-4 EINECS: 214-333-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |