5-Chloro-2-nitrotoluene ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 4-Chloro-2-methylnitrobenzene
C2586-5G C2586-25G
TCIAC2586-5GEA 325 SEK
TCIAC2586-5G TCIAC2586-25G
5-Chloro-2-nitrotoluene ≥97.0%
5-Chloro-2-nitrotoluene
Formel: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Kokpunkt: 72°C
Smältpunkt: 25
MDL Number: MFCD00024579
CAS nummer: 5367-28-2
EINECS: 226-355-3
UN: 3457
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a52e3ce0ac6d7f1f265a4a85100786ca6fc4d142&vid=e8ef42565d812ceda444a2bed24587423dd9936d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %