4'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid 96%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
H34459.03
H34459.06
H34459.03EA
1450
SEK
H34459.03
H34459.06
4'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid 96%
4'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ Smältpunkt: 257…258 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00448778 CAS nummer: 720-73-0 |