4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 96%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
H33208.03 H33208.06
H33208.03EA 2125 SEK
H33208.03 H33208.06
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 96%
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₉FO₂
Smältpunkt: 243…244 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631909
CAS nummer: 5731-10-2