2-(Trimethylsilyl)thiazole ≥95.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
T1299-1ML
T1299-5ML
TCIAT1299-1MLEA
470
SEK
TCIAT1299-1ML
TCIAT1299-5ML
2-(Trimethylsilyl)thiazole ≥95.0%
2-(Trimethylsilyl)thiazole
Formel:
C₆H₁₁NSSi Kokpunkt: 57°C Flampunkt: 62°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00066274 CAS nummer: 79265-30-8 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |