(±)-Methyl-2-methylbutyrate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Methyl2-methylbutyrate
M0758-25ML M0758-100ML
TCIAM0758-25MLEA 245 SEK
TCIAM0758-25ML TCIAM0758-100ML
(±)-Methyl-2-methylbutyrate ≥98.0%
(±)-Methyl-2-methylbutyrate
Formel: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Kokpunkt: 115°C
Flampunkt: 21°C
MDL Number: MFCD00009335
CAS nummer: 868-57-5
EINECS: 212-778-0
UN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2982faff22754ca99563bc8df0f471e920abae2&vid=b2982faff22754ca99563bc8df0f471e920abae2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %