1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 2,4,5-Trifluoronitrobenzene
T1589-25G T1589-5G
TCIAT1589-25GEA 710 SEK
TCIAT1589-25G TCIAT1589-5G
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzene ≥98.0%
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzene
Formel: C₆H₂F₃NO₂
Kokpunkt: 195°C
Smältpunkt: –11 °C
Densitet: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 89°C
MDL Number: MFCD00007051
CAS nummer: 2105-61-5
EINECS: 218-281-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da7813bb730afad3d16f15a1b6a7aeb67d871677&vid=19112dd073b4cf3b4b5938d36e87e9ae61466502&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Brown to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %