1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
P1102-25G P1102-5G P1102-100G
TCIAP1102-25GEA 1025 SEK
TCIAP1102-25G TCIAP1102-5G TCIAP1102-100G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene ≥96.0%
1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene
Formel: C₈H₃F₁₃
MW: 346,09 g/mol
Kokpunkt: 103°C
Densitet: 1,56 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00039249
CAS nummer: 25291-17-2
EINECS: 246-791-8
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e28ee71d4a5ba1df4da0ded3e0bd88798ae5100&vid=b3fd11add6b2737ae0dbe4030a375a59f35bbe2e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %