Propargyl chloride ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 3-Chloropropyne, 3-Chloro-1-propyne
P0810-25ML P0810-5ML
TCIAP0810-25MLEA 590 SEK
TCIAP0810-25ML TCIAP0810-5ML
Propargyl chloride ≥97.0%
Propargyl chloride
Formel: C₃H₃Cl
MW: 74,51 g/mol
Kokpunkt: 57°C
Smältpunkt: –77 °C
Densitet: 1,0454 g/cm³ (5 °C)
Flampunkt: 19°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00000980
CAS nummer: 624-65-7
EINECS: 210-856-9
UN: 3286
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07810
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a03176c6f90f6a16f6843f5767f6ace9cfc7271&vid=4a03176c6f90f6a16f6843f5767f6ace9cfc7271&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %