Trifluorättiksyra for biotechnology
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: TFA
0993-500MLEA 7925 SEK
0993-500ML
Trifluorättiksyra for biotechnology
Trifluorättiksyra
Formel: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Kokpunkt: 71,8 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –15 °C
Densitet: 1,490 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004169
CAS nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=4f2b7fa3a9e9df40a2c3f7e5d254e60135245893&prid=web&clid=SAPDAM