Octyl acetate ≥98.0%
Leverantör: TCI
A0042-25ML A0042-500ML
TCIAA0042-25MLEA 215 SEK
TCIAA0042-25ML TCIAA0042-500ML
Octyl acetate ≥98.0%
Octyl acetate
Formel: C₁₀H₂₀O₂
Kokpunkt: 210°C
Densitet: 0,885 g/cm³ (0 °C)
Flampunkt: 95°C
MDL Number: MFCD00009562
CAS nummer: 112-14-1
EINECS: 203-939-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8fb9d5807b1d67cb3c1e42b89204f66134d09de&vid=5f4e5317e303701d44f625e6818c40a68d1fb98b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %