2-Etylhexan-1,3-diol
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Ethoexadiol, Octylene glycol
E0119-25ML E0119-500ML
TCIAE0119-25MLEA 215 SEK
TCIAE0119-25ML TCIAE0119-500ML
2-Etylhexan-1,3-diol
2-Etylhexan-1,3-diol
Formel: C₈H₁₈O₂
Kokpunkt: 244°C
Smältpunkt: –40°C
Densitet: 0,9422 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 130°C
MDL Number: MFCD00004578
CAS nummer: 94-96-2
EINECS: 202-377-9
Merck Index: 14,03744
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=462e38cde787d330d843f044f099463121b31a05&vid=462e38cde787d330d843f044f099463121b31a05&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of diastereoisomers)