Magnesiumklorid 1 mol/l (2 N) i vattenlösning
Leverantör: Cayman Chemical
600214-5 600214-10 600214-25
CAYM600214-5EA 330 SEK
CAYM600214-5 CAYM600214-10 CAYM600214-25
Magnesiumklorid 1 mol/l (2 N) i vattenlösning
Magnesiumklorid
Formel: MgCl₂
MW: 95.21 g/mol
Kokpunkt: 1412
Smältpunkt: 715
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011106
CAS nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684