(R)-(-)-Epiklorhydrin ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
(R)-(-)-3-Klor-1,2-epoxipropan, (R)-(-)-1-Klor-2,3-epoxipropan
E0581-25G
E0581-5G
TCIAE0581-25GEA
550
SEK
TCIAE0581-25G
TCIAE0581-5G
(R)-(-)-Epiklorhydrin ≥98.0%
(R)-(-)-Epiklorhydrin
Formel:
ClCH₂CH(O)CH₂ MW: 92,52 g/mol Kokpunkt: 116°C Smältpunkt: –48 °C Densitet: 1,18 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 31°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00077759 CAS nummer: 51594-55-9 EINECS: 424-280-2 UN: 2023 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,03532 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -42.0 to -47.0 deg (neat) |