o,o,o-Trikresylfosfat ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Tri-o-tolyl phosphate, o,o,o-Tricresyl phosphate, Tris(2-methylphenyl) phosphate, o,o,o-TCP
P1331-25G P1331-5G
TCIAP1331-25GEA 4100 SEK
TCIAP1331-25G TCIAP1331-5G
o,o,o-Trikresylfosfat ≥97.0%
o,o,o-Trikresylfosfat
Formel: C₂₁H₂₁O₄P
MW: 368.37 g/mol
Kokpunkt: 410°C
Smältpunkt: 11
Flampunkt: 225°C
MDL Number: MFCD00041906
CAS nummer: 78-30-8
EINECS: 201-103-5
UN: 2574
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,09764
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %