2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene ≥98.0% stabilised
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Stabilization:
med 4-tert-Butylpyrokatekol
P0862-25G
P0862-5G
TCIAP0862-25GEA
2675
SEK
TCIAP0862-25G
TCIAP0862-5G
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene ≥98.0% stabilised
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene
Formel:
C₈H₃F₅ MW: 194,1 g/mol Kokpunkt: 140°C Densitet: 1,4295 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 34°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00000300 CAS nummer: 653-34-9 EINECS: 211-500-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |