Acetal ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 1,1-Dietoxietan
D0455-25ML D0455-500ML
TCIAD0455-25MLEA 215 SEK
TCIAD0455-25ML TCIAD0455-500ML
Acetal ≥98.0%
Acetal
Formel: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Kokpunkt: 103°C
Smältpunkt: -100°C
Densitet: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: -21°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00009243
CAS nummer: 105-57-7
EINECS: 203-310-6
UN: 1088
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00038
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0cec5ae42445f700d4e82d619c526b4081a4e5f&vid=b0cec5ae42445f700d4e82d619c526b4081a4e5f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %