Rutenium 10.000 mg/l 10% saltsyra standard för ICP
Leverantör: CPACHEM
C148.10CP.L1 C148.10CP.L25 C148.10CP.L5
ACSDC148.10CP.L1EA 10550 SEK
ACSDC148.10CP.L1 ACSDC148.10CP.L25 ACSDC148.10CP.L5
Rutenium 10.000 mg/l 10% saltsyra standard för ICP
Standarder Cationic Standards Ruthenium Standards