Litium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra standard för ICP
Leverantör: CPACHEM
C030.2NP.L1 C030.2NP.L25 C030.2NP.L5
ACSDC030.2NP.L1EA 1100 SEK
ACSDC030.2NP.L1 ACSDC030.2NP.L25 ACSDC030.2NP.L5
Litium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra standard för ICP
Standarder Cationic Standards Lithium Standards