Phenylacetylene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
E0196-25ML E0196-500ML E0196-100ML
TCIAE0196-25MLEA 590 SEK
TCIAE0196-25ML TCIAE0196-500ML TCIAE0196-100ML
Phenylacetylene ≥98.0%
Phenylacetylene
Formel: C₈H₆
MW: 102,14 g/mol
Kokpunkt: 142°C
Smältpunkt: –44,8 °C
Densitet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 27°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00008570
CAS nummer: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03861
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=120e75b432082e6e8e43dc3bc4be3eafe0de7e72&vid=120e75b432082e6e8e43dc3bc4be3eafe0de7e72&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %