3-Methyl-1-cyclohexene ≥93.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
M1034-25ML
M1034-500ML
TCIAM1034-25MLEA
685
SEK
TCIAM1034-25ML
TCIAM1034-500ML
3-Methyl-1-cyclohexene ≥93.0%
3-Methyl-1-cyclohexene
Formel:
C₇H₁₂ Kokpunkt: 105°C Smältpunkt: –124 °C Densitet: 0,805 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: –3°C |
MDL Number:
MFCD00001571 CAS nummer: 591-48-0 EINECS: 209-717-5 UN: 3295 ADR: 3,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |