5-Chloro-2-fluoropyridine ≥96.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
C2303-25G
C2303-5G
TCIAC2303-25GEA
1150
SEK
TCIAC2303-25G
TCIAC2303-5G
5-Chloro-2-fluoropyridine ≥96.0%
5-Chloro-2-fluoropyridine
Formel:
C₅H₃ClFN MW: 131.54 g/mol Kokpunkt: 149°C Flampunkt: 52°C |
MDL Number:
MFCD04112513 CAS nummer: 1480-65-5 UN: 1993 ADR: 3 III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |