Dipropyleter ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
P0527-25ML P0527-500ML
TCIAP0527-25MLEA 565 SEK
TCIAP0527-25ML TCIAP0527-500ML
Dipropyleter ≥98.0%
Dipropyleter
Formel: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Kokpunkt: 90°C
Smältpunkt: –122 °C
Densitet: 0,736 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 21°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009376
CAS nummer: 111-43-3
EINECS: 203-869-6
UN: 2384
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07857
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78ea7a3679ffff62a9819cf0d0d9f73e0a5535c0&vid=78ea7a3679ffff62a9819cf0d0d9f73e0a5535c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %