2-Bromo-5-fluoroanisole ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
B3875-5G B3875-25G
TCIAB3875-5GEA 1075 SEK
TCIAB3875-5G TCIAB3875-25G
2-Bromo-5-fluoroanisole ≥95.0%
2-Bromo-5-fluoroanisole
Formel: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Kokpunkt: 208°C
Flampunkt: 90°C
MDL Number: MFCD04973752
CAS nummer: 450-88-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71fd22de4837c9d99ba95e642264b1a600d615cf&vid=71fd22de4837c9d99ba95e642264b1a600d615cf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %