Glutaraldehyd ∼50% ∼5.6 mol/L i vatten
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
Pentandial
G0068-25ML
G0068-500ML
TCIAG0068-25MLEA
215
SEK
TCIAG0068-25ML
TCIAG0068-500ML
Glutaraldehyd ∼50% ∼5.6 mol/L i vatten
Glutaraldehyd
Formel:
C₅H₈O₂ MW: 100.12 g/mol Kokpunkt: 188 Smältpunkt: -10 Densitet: 1.014 Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00007025 CAS nummer: 111-30-8 EINECS: 203-856-5 UN: 2927 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,04472 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Concentration (Oxime Formation) | 48.0 to 52.0 w/w% |
pH | 3.0 to 6.0 (25 deg-C) |
Acid Value | max. 3.0 |