Glutaraldehyd 24 - 26% i vatten
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Pentandial
G0067-500ML G0067-25ML
TCIAG0067-500MLEA 4075 SEK
TCIAG0067-500ML TCIAG0067-25ML
Glutaraldehyd 24 - 26% i vatten
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Kokpunkt: 101 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –6 °C
Densitet: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: ≥ 71 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00007025
CAS nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,04472
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c2fbca3c625484220b2ce95b83ea86a8a75bf01&vid=e706d354dac2766116cc4d05eedf7783d53af3a5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Oxime Formation) 24.0 to 26.0 w/w%
abs-ratio (a/b) max. 0.35 (E230/280)