2-Fenylethanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
P0084-25ML
P0084-500ML
TCIAP0084-25MLEA
215
SEK
TCIAP0084-25ML
TCIAP0084-500ML
2-Fenylethanol ≥98.0%
2-Fenylethanol
Formel:
C₆H₅CH₂CH₂OH Kokpunkt: 219°C Smältpunkt: 103…105 °C Densitet: 1,02 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 108°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002886 CAS nummer: 60-12-8 EINECS: 200-456-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,07224 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |