Diallyl sulphide ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Allyl sulphide
A0235-25ML A0235-250ML
TCIAA0235-25MLEA 350 SEK
TCIAA0235-25ML TCIAA0235-250ML
Diallyl sulphide ≥98.0%
Diallyl sulphide
Formel: C₆H₁₀S
MW: 114.21 g/mol
Kokpunkt: 138°C
Smältpunkt: -83
Flampunkt: 46°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008658
CAS nummer: 592-88-1
EINECS: 209-775-1
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 14,00297
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb74bf6958b47e00bfa0362ccc595d8ebb39542d&vid=fb74bf6958b47e00bfa0362ccc595d8ebb39542d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %