(3-Chloropropyl)trimethoxysilane ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 3-Chloropropyltrimethoxysilane, 3-(Trimethoxysilyl)propylchloride, Trimethoxy(3-chloropropyl)silane
C0840-25ML C0840-500ML C0840-100ML
TCIAC0840-25MLEA 215 SEK
TCIAC0840-25ML TCIAC0840-500ML TCIAC0840-100ML
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane ≥97.0%
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane
Formel: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 198,72 g/mol
Kokpunkt: 195°C
Smältpunkt: –50 °C
Densitet: 1,082 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 78°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000997
CAS nummer: 2530-87-2
EINECS: 219-787-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df1c17342d13ea55ec4b3aefb4d92b628575cd8b&vid=df1c17342d13ea55ec4b3aefb4d92b628575cd8b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %