Trikaliumfosfat, vattenfri, Reagent Grade
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Potassium phosphate tribasic, Potassium phosphate
0645-100GEA 1500 SEK
0645-100G 0645-500G
Trikaliumfosfat, vattenfri, Reagent Grade
Trikaliumfosfat
Formel: K₃O₄P
MW: 212.27 g/mol
Smältpunkt: 1340
Densitet: 2.564 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00036295
CAS nummer: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Index: 12,07830
Order Now
Specifikation testresultat
Heavy Metals ≤0.001%
Insolubles ≤0.02%
Iron ≤0.003%
Purity ≥97%