2-Butyne-1-ol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
B0712-25ML B0712-5ML
TCIAB0712-25MLEA 1500 SEK
TCIAB0712-25ML TCIAB0712-5ML
2-Butyne-1-ol ≥98.0%
2-Butyne-1-ol
Formel: C₄H₆O
Kokpunkt: 145°C
Smältpunkt: –2 °C
Densitet: 0,9483 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 55°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00002914
CAS nummer: 764-01-2
EINECS: 212-113-4
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=160ea8a895cb1772d01dca25a9ee80d1cd0793fb&vid=160ea8a895cb1772d01dca25a9ee80d1cd0793fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %