3-Hydroxypropiononitrile 95,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Ethylene Cyanohydrin, 2-Cyanoethanol, 3-Hydroxypropionitrile, Hydracrylonitrile, β-Hydroxypropiononitrile
C1285-25ML
C1285-500ML
TCIAC1285-25MLEA
405
SEK
TCIAC1285-25ML
TCIAC1285-500ML
3-Hydroxypropiononitrile 95,0 GC_ANALYSMETOD
3-Hydroxypropiononitrile
Formel:
C₃H₅NO MW: 71.08 g/mol Kokpunkt: 221°C Smältpunkt: -46 Flampunkt: 137°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002826 CAS nummer: 109-78-4 EINECS: 203-704-8 Merck Index: 14,03794 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |