3-Hydroxypropiononitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Ethylene Cyanohydrin, 2-Cyanoethanol, 3-Hydroxypropionitrile, Hydracrylonitrile, β-Hydroxypropiononitrile
C0450-25ML C0450-100ML
TCIAC0450-25MLEA 335 SEK
TCIAC0450-25ML TCIAC0450-100ML
3-Hydroxypropiononitrile ≥98.0%
3-Hydroxypropiononitrile
Formel: C₃H₅NO
Kokpunkt: 221°C
Smältpunkt: –46 °C
Densitet: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 137°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002826
CAS nummer: 109-78-4
EINECS: 203-704-8
Merck Index: 14,03794
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38a2b321fec732a7ef21a5a66a116b4ebf4466c6&vid=38a2b321fec732a7ef21a5a66a116b4ebf4466c6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %