1-Butyl-1-phenylhydrazine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
B2243-25G
B2243-5G
TCIAB2243-25GEA
5325
SEK
TCIAB2243-25G
TCIAB2243-5G
1-Butyl-1-phenylhydrazine ≥98.0%
1-Butyl-1-phenylhydrazine
Formel:
C₁₀H₁₆N₂ Kokpunkt: 105°C |
MDL Number:
MFCD03844777 CAS nummer: 61715-75-1 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |