Palladium standardlösning, 10.000 mg/l Pd in 10% salpetersyra standard för ICP
Leverantör: CPACHEM
C142.10NP.L1
C142.10NP.L25
C142.10NP.L5
ACSDC142.10NP.L1EA
13450
SEK
ACSDC142.10NP.L1
ACSDC142.10NP.L25
ACSDC142.10NP.L5
Palladium standardlösning, 10.000 mg/l Pd in 10% salpetersyra standard för ICP
Standarder
Cationic Standards
Palladium Standards