Glycidyl isopropyl ether ≥96.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
G0255-25ML
G0255-500ML
TCIAG0255-25MLEA
325
SEK
TCIAG0255-25ML
TCIAG0255-500ML
Glycidyl isopropyl ether ≥96.0%
Glycidyl isopropyl ether
Formel:
C₆H₁₂O₂ Kokpunkt: 132°C Flampunkt: 33°C |
MDL Number:
MFCD00005139 CAS nummer: 4016-14-2 EINECS: 223-672-9 UN: 3271 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |