3-Bromo-2-fluorotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
B2969-1G
B2969-5G
B2969-25G
TCIAB2969-1GEA
215
SEK
TCIAB2969-1G
TCIAB2969-5G
TCIAB2969-25G
3-Bromo-2-fluorotoluene ≥98.0%
3-Bromo-2-fluorotoluene
Formel:
C₇H₆BrF Kokpunkt: 186°C |
MDL Number:
MFCD04972694 CAS nummer: 59907-12-9 EINECS: 261-981-0 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |