2-Methoxythioanisole ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
2-(Methylsulphanyl)anisole
M1851-25G
M1851-5G
TCIAM1851-25GEA
1900
SEK
TCIAM1851-25G
TCIAM1851-5G
2-Methoxythioanisole ≥98.0%
2-Methoxythioanisole
Formel:
C₈H₁₀OS Kokpunkt: 142°C Smältpunkt: 19°C |
MDL Number:
MFCD00792424 CAS nummer: 2388-73-0 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |