2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid ≥97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
H33757.03 H33757.06
H33757.03EA 2250 SEK
H33757.03 H33757.06
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid ≥97%
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₂NO₄
Smältpunkt: 145…147 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03425705
CAS nummer: 116465-48-6