4,5-Dimethyl-2-ethylthiazole ≥98.0%
Leverantör: TCI
E0718-25G
E0718-5G
TCIAE0718-25GEA
1650
SEK
TCIAE0718-25G
TCIAE0718-5G
4,5-Dimethyl-2-ethylthiazole ≥98.0%
4,5-Dimethyl-2-ethylthiazole
Formel:
C₇H₁₁NS Kokpunkt: 185°C Flampunkt: 74°C |
MDL Number:
MFCD00053125 CAS nummer: 873-64-3 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |