2,5-Dichloro-3-methylthiophene ≥96.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
D3680-1G
D3680-5G
TCIAD3680-1GEA
230
SEK
TCIAD3680-1G
TCIAD3680-5G
2,5-Dichloro-3-methylthiophene ≥96.0%
2,5-Dichloro-3-methylthiophene
Formel:
C₅H₄Cl₂S Kokpunkt: 185°C Flampunkt: 77°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00022490 CAS nummer: 17249-90-0 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |