2-Methyl-1,4-pentadiene ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
M0616-1ML
M0616-5ML
TCIAM0616-1MLEA
1200
SEK
TCIAM0616-1ML
TCIAM0616-5ML
2-Methyl-1,4-pentadiene ≥99.0%
2-Methyl-1,4-pentadiene
Formel:
C₆H₁₀ Kokpunkt: 57°C Flampunkt: -3°C |
MDL Number:
MFCD00008601 CAS nummer: 763-30-4 EINECS: 212-109-2 UN: 2461 ADR: 3,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |