Tetrabutylammonium hydroxide 10% i vatten för jonparkromatografi
Leverantör: TCI
Fara
I0364-25ML I0364-100ML
TCIAI0364-25MLEA 685 SEK
TCIAI0364-25ML TCIAI0364-100ML
Tetrabutylammonium hydroxide 10% i vatten för jonparkromatografi
Tetrabutylammonium hydroxide
Formel: C₁₆H₃₇NO
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00009425
CAS nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf9c5f0bd0c85c450989b480f6f98f3f9386aef4&vid=5ee6f27331625f8fb1b820d4cac8625bbc7ef03a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
Absorbance (230nm) max. 0.100
Absorbance (254nm) max. 0.050
Absorbance (400nm) max. 0.010