Rhodium(II) acetate dimer (∼46% Rh), vattenfri
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
268630010 268632500 268630050
ACRO268630010EA 21625 SEK
ACRO268630010 ACRO268632500 ACRO268630050
Rhodium(II) acetate dimer (∼46% Rh), vattenfri
Formel: C₈H₁₂O₈Rh₂
Smältpunkt: 205 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003538
CAS nummer: 15956-28-2
EINECS: 240-084-8
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 46 % (Rh)