Di-n-octyl phthalate 98,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Varning
P0304-25ML P0304-500ML
TCIAP0304-25MLEA 470 SEK
TCIAP0304-25ML TCIAP0304-500ML
Di-n-octyl phthalate 98,0 GC_ANALYSMETOD
Di-n-octyl phthalate
Formel: C₂₄H₃₈O₄
MW: 390.56 g/mol
Kokpunkt: 380°C
Flampunkt: 219°C
MDL Number: MFCD00015292
CAS nummer: 117-84-0
EINECS: 204-214-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b02ad02c6fbab8030d49bd4c665bea2ea9dd7a8c&vid=b02ad02c6fbab8030d49bd4c665bea2ea9dd7a8c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %