Methyl-3-methoxypropionate ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
Methyl 3-methoxypropionate
M0962-25ML
M0962-500ML
TCIAM0962-25MLEA
215
SEK
TCIAM0962-25ML
TCIAM0962-500ML
Methyl-3-methoxypropionate ≥99.0%
Methyl-3-methoxypropionate
Formel:
C₅H₁₀O₃ MW: 118,1311 g/mol Kokpunkt: 144°C Flampunkt: 47°C |
MDL Number:
MFCD00059085 CAS nummer: 3852-09-3 EINECS: 223-358-1 UN: 3272 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |