2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid ≥97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
H33095.MD H33095.03 H33095.06
H33095.MDEA 1475 SEK
H33095.MD H33095.03 H33095.06
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid ≥97%
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₄N₂O₂S
MW: 180.19 g/mol
Smältpunkt: 228…230 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01647555
CAS nummer: 16405-98-4